2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920655-1G OR920655-5G
APOSOR920655-1GEA 174 EUR
APOSOR920655-1G APOSOR920655-5G
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine
Formula: C₈H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059772
Núm. CAS: 94089-22-2