3-Ciclohexilpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 335 EUR
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Ciclohexilpropan-1-ol 95%
3-Ciclohexilpropan-1-ol
Formula: C₉H₁₈O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001528
Núm. CAS: 1124-63-6