2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR920675-5G
APOSOR920675-5GEA 179 EUR
APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Pto. de fusión: 112…115 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19440718
Núm. CAS: 22744-12-3