3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimethylaminoneopentanol
OR920692-100G
OR920692-25G
OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA
539
EUR
APOSOR920692-100G
APOSOR920692-25G
APOSOR920692-5G
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formula:
C₇H₁₇NO MW: 131.22 g/mol Pto. Ebullición: 69 °C/15mmHg Densidad: 0.86 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059879 Núm. CAS: 19059-68-8 EINECS: 242-791-7 UN: 2924 ADR: 3+8 III |