5-Hidroxi-4-octanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920696-25G OR920696-5G
APOSOR920696-25GEA 122 EUR
APOSOR920696-25G APOSOR920696-5G
5-Hidroxi-4-octanona 95%
5-Hidroxi-4-octanona
Formula: C₈H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021928
Núm. CAS: 496-77-5