Hexanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Capronamide
OR920698-25G
APOSOR920698-25GEA 159 EUR
APOSOR920698-25G
Hexanamide 95%
Hexanamide
Formula: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008046
Núm. CAS: 628-02-4