1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 191 EUR
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formula: C₇H₆N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075383
Núm. CAS: 107866-54-6