Cloroacetato de bencilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Cloroacetato de fenilmetilo
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 156 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Cloroacetato de bencilo 98%
Cloroacetato de bencilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157062
Núm. CAS: 140-18-1