(±)-3,3-Dimetilbutilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
OR920743-1G
OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA
85.7
EUR
APOSOR920743-1G
APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimetilbutilamina 95%
(±)-3,3-Dimetilbutilamina
Formula:
C₆H₁₅N MW: 101,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008078 Núm. CAS: 3850-30-4 |