3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Diethyl-m-phenetidine
OR920744-25G
APOSOR920744-25GEA 105 EUR
APOSOR920744-25G
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline 95%
3-Ethoxy-N,N-diethylaniline
Formula: C₁₂H₁₉NO
MW: 193,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043936
Núm. CAS: 1864-92-2