(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920747-1G
APOSOR920747-1GEA 82.8 EUR
APOSOR920747-1G
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine 95%
(S)-(+)-1-(2-Pyrrolidinylmethyl)pyrrolidine
Formula: C₉H₁₈N₂
MW: 154,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013441
Núm. CAS: 51207-66-0