1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920765-1G OR920765-5G
APOSOR920765-1GEA 232 EUR
APOSOR920765-1G APOSOR920765-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Formula: C₇H₁₄N₂Si
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059723
Núm. CAS: 62365-34-8