Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 88.6 EUR
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,595 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18070850
Núm. CAS: 54013-04-6