2-Metilcrotonato de isobutilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Tiglic acid Isobutyl ester
OR920788-25G OR920788-5G
APOSOR920788-25GEA 284 EUR
APOSOR920788-25G APOSOR920788-5G
2-Metilcrotonato de isobutilo 95%
2-Metilcrotonato de isobutilo
Formula: C₉H₁₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016629
Núm. CAS: 61692-84-0