2,4,6-Trimetoxipirimidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 36.4 EUR
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimetoxipirimidina 95%
2,4,6-Trimetoxipirimidina
Formula: C₇H₁₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00829225
Núm. CAS: 13106-85-9