9-Oxabiciclo[6.1.0]-4-noneno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA 666 EUR
APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabiciclo[6.1.0]-4-noneno 98%
9-Oxabiciclo[6.1.0]-4-noneno
Formula: C₈H₁₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00086420
Núm. CAS: 637-90-1