1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 201 EUR
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01672540
Núm. CAS: 2114-33-2