2'-Ethoxyacetanilide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Acetyl-o-phenetidine
OR920903-25G OR920903-5G OR920903-100G
APOSOR920903-25GEA 299 EUR
APOSOR920903-25G APOSOR920903-5G APOSOR920903-100G
2'-Ethoxyacetanilide 95%
2'-Ethoxyacetanilide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059228
Núm. CAS: 581-08-8