2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Hydroxy-2-methylbutanoic acid
OR920941-25G
APOSOR920941-25GEA 65.4 EUR
APOSOR920941-25G
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid 95%
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004476
Núm. CAS: 3739-30-8