1,3-Dietoxibenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 270 EUR
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Dietoxibenceno 97%
1,3-Dietoxibenceno
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166.22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015145
Núm. CAS: 2049-73-2