2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-[2-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methylamine
OR9210-10G OR9210-1G OR9210-5G
APOSOR9210-10GEA 821 EUR
APOSOR9210-10G APOSOR9210-1G APOSOR9210-5G
2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine 95+%
2-Morpholin-4-ylmethylbenzylamine
Formula: C₁₂H₁₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655814
Núm. CAS: 91271-82-8