4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
OR921045-1G
OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA
132
EUR
APOSOR921045-1G
APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059952 Núm. CAS: 13895-38-0 |