2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Proveedor: Apollo Scientific
OR921049-100MG OR921049-1G
APOSOR921049-100MGEA 109 EUR
APOSOR921049-100MG APOSOR921049-1G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Formula: C₁₅H₁₇BrN₄O
MW: 349,23 g/mol
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006255
Núm. CAS: 14337-53-2