2-Methylhippuric acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2-(2-Methylbenzamido)acetic acid

OR921087-1G OR921087-25G OR921087-5G
APOSOR921087-1GEA 29 EUR
APOSOR921087-1G APOSOR921087-25G APOSOR921087-5G
2-Methylhippuric acid 95%
2-Methylhippuric acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00050991
Núm. CAS: 42013-20-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR