Allyl chloroacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Chloroacetic Acid Allyl Ester
OR921089-25G
APOSOR921089-25GEA 55.1 EUR
APOSOR921089-25G
Allyl chloroacetate 95%
Allyl chloroacetate
Formula: C₅H₇ClO₂
MW: 134,56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00058936
Núm. CAS: 2916-14-5