S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921105-1G OR921105-25G OR921105-5G
APOSOR921105-1GEA 0 EUR
APOSOR921105-1G APOSOR921105-25G APOSOR921105-5G
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
S-Methyl-2-furancarbothioate
Formula: C₆H₆O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040266
Núm. CAS: 13679-61-3