(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-(-)-alpha-Methyl-N,N-dimethylbenzylamine, (S)-N,N-Dimethyl-1-phenylethanamine
OR921111-5G
APOSOR921111-5GEA 260 EUR
APOSOR921111-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056236
Núm. CAS: 17279-31-1