Cycloheptanone oxime 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Suberoxime
OR921124-1G OR921124-25G OR921124-5G
APOSOR921124-1GEA 132 EUR
APOSOR921124-1G APOSOR921124-25G APOSOR921124-5G
Cycloheptanone oxime 95%
Cycloheptanone oxime
Formula: C₇H₁₃NO
MW: 127.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046508
Núm. CAS: 2158-31-8