Phenaceturic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921146-25G OR921146-100G
APOSOR921146-25GEA 125 EUR
APOSOR921146-25G APOSOR921146-100G
Phenaceturic acid 98%
Phenaceturic acid
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00021744
Núm. CAS: 500-98-1