Norcamfor 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
OR921159-25G
APOSOR921159-25GEA 82.8 EUR
APOSOR921159-25G
Norcamfor 95%
Norcamfor
Formula: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00074823
Núm. CAS: 497-38-1