Ethyl-4-pentenoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl pent-4-enoate, 4-Pentenoic Acid Ethyl Ester
OR921169-100G OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA 484 EUR
APOSOR921169-100G APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036562
Núm. CAS: 1968-40-7