trans-3-Hexenedioic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921177-25G OR921177-5G
APOSOR921177-25GEA 300 EUR
APOSOR921177-25G APOSOR921177-5G
trans-3-Hexenedioic acid 95%
trans-3-Hexenedioic acid
Formula: C₆H₈O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002785
Núm. CAS: 4436-74-2