1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921183-100MG OR921183-1G OR921183-250MG
APOSOR921183-100MGEA 161 EUR
APOSOR921183-100MG APOSOR921183-1G APOSOR921183-250MG
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1H-Pyrazolo[4,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11042720
Núm. CAS: 932702-11-9