6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921242-1G OR921242-250MG
APOSOR921242-1GEA 88.6 EUR
APOSOR921242-1G APOSOR921242-250MG
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
6-Methyl-5-nitroisoquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848649
Núm. CAS: 188121-31-5