Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methoxyphenylacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Methoxyphenylacetate
OR921256-100G
APOSOR921256-100GEA 214 EUR
APOSOR921256-100G
Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093479
Núm. CAS: 27798-60-3