Formiato de bencilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Formic acid benzyl ester
OR921262-1KG OR921262-500G OR921262-5G OR921262-25G
APOSOR921262-1KGEA 155 EUR
APOSOR921262-1KG APOSOR921262-500G APOSOR921262-5G APOSOR921262-25G
Formiato de bencilo 95%
Formiato de bencilo
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014128
Núm. CAS: 104-57-4