3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture) 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran
OR921264-1G OR921264-25G OR921264-5G
APOSOR921264-1GEA 132 EUR
APOSOR921264-1G APOSOR921264-25G APOSOR921264-5G
3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture) 95%
3,4-Dihydro-2-methoxy-4-methyl-2H-pyran (cis- and trans- mixture)
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143062
Núm. CAS: 53608-95-0