Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-dimethyl-4-(pyrrolidin-2-yl)aniline
OR921273-1G OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA 464 EUR
APOSOR921273-1G APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Formula: C₁₄H₂₂N₂O₂
MW: 250,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660377
Núm. CAS: 298690-88-7