1,2-Dietoxietano 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 125 EUR
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Dietoxietano 95%
1,2-Dietoxietano
Formula: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 121 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –74 °C
Densidad: 0,842 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 19 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009253
Núm. CAS: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II