tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
OR921343-25G
OR921343-10G
OR921343-5G
APOSOR921343-25GEA
85.7
EUR
APOSOR921343-25G
APOSOR921343-10G
APOSOR921343-5G
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutanecarboxylate
Formula:
C₉H₁₄O₃ MW: 170,208 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD12827541 Núm. CAS: 145549-76-4 |