2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,3-Xylidine Hydrochloride
OR921368-100G
APOSOR921368-100GEA 302 EUR
APOSOR921368-100G
2,3-Dimethylaniline hydrochloride 97%
2,3-Dimethylaniline hydrochloride
Formula: C₈H₁₁N
MW: 157,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054332
Núm. CAS: 5417-45-8