1-Fenilpirrol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Fenilpirrol
OR921374-25G
APOSOR921374-25GEA 125 EUR
APOSOR921374-25G
1-Fenilpirrol 95%
1-Fenilpirrol
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005343
Núm. CAS: 635-90-5