3-Methylpentyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Acetic Acid 3-Methylpentyl Ester
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 429 EUR
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671487
Núm. CAS: 35897-13-3