Benzoyl-DL-alanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921412-100G
APOSOR921412-100GEA 104 EUR
APOSOR921412-100G
Benzoyl-DL-alanine 98%
Benzoyl-DL-alanine
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020393
Núm. CAS: 1205-02-3