Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Cyclohexanecarboxylic Acid Isopropyl Ester
OR921446-100G
OR921446-25G
APOSOR921446-100GEA
377
EUR
APOSOR921446-100G
APOSOR921446-25G
Isopropyl cyclohexanecarboxylate 95%
Isopropyl cyclohexanecarboxylate
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170.25 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058949 Núm. CAS: 6553-80-6 |