2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR921461-1G OR921461-250MG
APOSOR921461-1GEA 0 EUR
APOSOR921461-1G APOSOR921461-250MG
2-Bromo-6-vinylpyridine 95%
2-Bromo-6-vinylpyridine
Formula: C₇H₆BrN
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD18255049
Núm. CAS: 931582-13-7
UN: 3073
ADR: 6.1+3+8,II