5-Phenyl-o-toluidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-3-amine, 3-Amino-4-methylbiphenyl
OR921484-1G OR921484-5G
APOSOR921484-1GEA 92.8 EUR
APOSOR921484-1G APOSOR921484-5G
5-Phenyl-o-toluidine 95%
5-Phenyl-o-toluidine
Formula: C₁₃H₁₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00270126
Núm. CAS: 80938-67-6