1,5-Pentanodiol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pentane-1,5-diol, 1,5-Dihydroxy pentane
OR921506-500G
APOSOR921506-500GEA 36.4 EUR
APOSOR921506-500G
1,5-Pentanodiol 97%
1,5-Pentanodiol
Formula: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002978
Núm. CAS: 111-29-5