3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Amino-6-methylpicolinonitrile
OR921514-1G OR921514-250MG
APOSOR921514-1GEA 59.6 EUR
APOSOR921514-1G APOSOR921514-250MG
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-cyano-2-methylpyridine
Formula: C₇H₇N₃
MW: 133,154 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062828
Núm. CAS: 1079054-78-6