L(-)-Menthol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R)-(-)-Menthol, (1α,2β,4β)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano, (1S,2R,4R)-(-)-2-Hidroxi-1-isopropil-4-metilciclohexano
OR921562-500G
APOSOR921562-500GEA 77 EUR
APOSOR921562-500G
L(-)-Menthol 95%
L(-)-Menthol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00062979
Núm. CAS: 2216-51-5